Plaques de filtration, 96 puits, pour purification de protéines, AcroPrep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8129 8072 8071 8039 8130 8172 8171 8022
738-0117EA 206 EUR InStock
738-0117 738-0114 738-0113 518-0024 738-0118 738-0128 738-0127 738-0197
Plaques de filtration, 96 puits, pour purification de protéines, AcroPrep™ Advance
Microplaques Plaques de filtration
La gamme de plaques de filtration AcroPrep™ Advance comprend un grand nombre de types de membranes et de tailles de pores afin d'offrir les meilleures performances possibles pour un large panel d'applications de préparation d'échantillons et de criblage à haut rendement. Les plaques de filtration AcroPrep™ Advance sont idéales pour la concentration, la purification et la désalinisation des protéines et des peptides, les applications à base de résine de chromatographie et de billes, le fractionnement brut et la clarification de lysat et la filtration générale.
  • La membrane Supor® offre un support optimal pour retenir les résines de chromatographie tout en permettant un débit uniforme des tampons. La membrane Mustang® peut supporter des débits élevés pour une purification rapide des biomolécules
  • La géométrie des puits offre des temps de filtration plus rapides et plus uniformes sur la plaque avec un volume mort réduit
  • La géométrie des pointes de raccord limite la fuite et la perte d'échantillons durant les étapes d'incubation
  • Faible liaison non spécifique : les propriétés intrinsèques des plaques empêchent les molécules cibles de se lier à la plaque
Plaques de filtration 96 puits AcroPrep™ Advance pour purification de protéines : Les applications incluent la purification des protéines à haut rendement, le criblage des résines de chromatographie, le criblage des conditions chromatographiques, le fractionnement des protéines et la purification des anticorps.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité