Pointes à filtre barrière, faible rétention, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2069-05-HR 2139-05-HR 2149E-05-HR 2149P-05-HR 2179-05-HR 2069-05-RT 2070-05-HR 2070-05-RT 2139-05-RT 2149P-05-RT 2179-05-RT
732-1166EA 187 EUR InStock
732-1166 732-1181 732-1177 732-1175 732-1173 732-2391 732-2393 732-2394 732-2401 732-2403 732-2407
Pointes à filtre barrière, faible rétention, ART™
Pointes de pipettes
Ces pointes à filtre barrière sont conçues pour s'adapter à quasiment n'importe quelles micropipettes et applications. La barrière étanche permet une protection à 100% contre les aérosols et la contamination liquide. Grâce à la technologie avancée à faible rétention, la surface interne hydrophobe de ces pointes diminue considérablement la perte des échantillons due à l'adhérence et optimise leur récupération.
  • Sans RNase, DNase, ADN, ATP, sans bioburden, sans endotoxines, sans pyrogène et sans inhibiteurs PCR
  • Le couvercle de la boîte peut facilement passer d'une boîte traditionnelle à fonctionnement vertical à une boîte à charnières offrant un accès d'une seule main aux pointes
  • La languette avant se ferme et se verrouille en toute sécurité et sécurise le stockage
  • Le système de recharge compact et empilable est écologique, traçable et facile à utiliser
Conditionnement: Les pointes sont disponibles dans des boîtes ou dans des plateaux pour le rechargement des boîtes. Le système de recharge de pointes nécessite une boîte vide.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité