Colonnes capillaires, TracePLOT™ TG-BOND Q
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26004-6030 26004-6060 26004-6000 26004-6090
555-8871EA 950 EUR InStock
555-8871 555-8870 555-8872 555-8868
Colonnes capillaires, TracePLOT™ TG-BOND Q
Colonnes pour chromatographie
Non-polar columns for oxygenated compounds and solvents.
  • Non-polar 100% divinyl benzene phase
  • Particles incorporated into the walls of the tubing for essentially no particle release
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité