Colonnes capillaires, TracePLOT™ TG-BOND S
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TracePLOT™
555-8863EA 728 EUR InStock
555-8863 555-8862 555-8860
Colonnes capillaires, TracePLOT™ TG-BOND S
Colonnes pour chromatographie
TracePLOT™ TG-BOND S GC columns are ideal for analysis of non-polar and mid-polar compounds.
  • Mid-polarity, divinylbenzene 4-vinylpyridine solid phase
  • Particles incorporated into the walls of the tubing for essentially no particle release
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité