Colonnes capillaires, TracePLOT™ TG-BOND U
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26007-6090 26007-6000 26007-6030
555-8856EA 1090 EUR InStock
555-8856 555-8859 555-8858
Colonnes capillaires, TracePLOT™ TG-BOND U
Colonnes pour chromatographie
TracePLOT™ TG-BOND U GC columns are ideal for the analysis of polar compounds.
  • Polar, divinylbenzene ethylene glycol/dimethylacrylate phase
  • Particles incorporated into the walls of the tubing for essentially no particle release
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité