Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-SQC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26070-1420 26070-1300
555-8772EA 854 EUR InStock
555-8772 555-8773
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-SQC
Colonnes pour chromatographie
Optimised for system qualification tests for new GC-MS installations or during service/maintenance of an existing instrument.
  • Recommended for benchmark testing only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité