Power supply adapters
Fournisseur: Cytiva
18-1129-58 18-1129-59
18-1129-58EA 116.38 EUR InStock
18-1129-58 18-1129-59
Power supply adapters
Alimentations électriques
Choice of adapters for connecting 4 or 2 mm leads to 2 or 4 mm output jacks, respectively.
  • Approved for 500 V relative protection ground
  • Adapter set 2 mm M/4 mm F for connecting sheathed 2 mm male plug instrument leads to 4 mm sheathed output jacks
  • Adapter set 4 mm M/2 mm F for connecting sheathed 4 mm male plug instrument leads to 2 mm high voltage output jacks
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité