L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
AccuStart™ II PCR ToughMix®
Fournisseur: Quantabio
95142-04K 95142-800 95142-100
733-2259EA 2450 EUR InStock
733-2259 733-2261 QUNT95142-100
AccuStart™ II PCR ToughMix®
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
AccuStart™ II PCR ToughMix® is a 2X concentrated ready to use reaction cocktail for PCR amplification of DNA templates that overcomes many known inhibitors of PCR often present in crude samples extracted from environmental specimens, plant tissues, or animal tissues. It contains all components, except primers and template.
Kit components:
AccuStart II GelTrack™ PCR ToughMix®: 2X mix containing optimised concentrations of MgCl₂, dNTPs, reaction buffer, hot start DNA polymerase, stabilisers and gel loading dyes.
GelTrack™ Loading Dye: 50X concentrated mixture of RT-PCR compatible, blue and yellow electrophoresis tracking dyes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité