Combinaisons pour salles propres, 8R011
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
1006365402XL 1006365403XL 100636540L 100636540M 100636540S 100636540XL 100636540XS
KWIN1006365402XLEA 122.5 EUR InStock
KWIN1006365402XL KWIN1006365403XL KWIN100636540L KWIN100636540M KWIN100636540S KWIN100636540XL KWIN100636540XS
Combinaisons pour salles propres, 8R011
Tenue de travail
Ces combinaisons sont fabriquées à partir de tissu XA32 composé de polyester à 99% et de fibres conductrices à 1%. Les fibres sont en fils continus, ce qui signifie que les vêtements n'émettent pas de particules ni de fibres.
  • Fermeture à glissière sous patte et boutons-pression
  • Ras du cou avec boutons-pression sous patte
  • Poignets avec élastique, manches raglan
  • Jambes ouvertes sur le côté
  • Taille élastique avec boutons
Les filaments de carbone produisent une bonne décharge d'électricité statique, évitant ainsi toute charge statique et réduisant l'attraction triboélectrique des particules et fibres. Ces vêtements sont adaptés aux activités telles que la pulvérisation sur véhicule.
Poids: 125 g/m²
Weight: 125 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité