Caleçons longs pour salle blanche, 2R014
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1006385202XL 1006385203XL 100638520L 100638520M 100638520S 100638520XL 100638520XS 1006389302XL 1006389303XL 100638930L 100638930M 100638930S 100638930XL 100638930XS
KWIN1006385202XLEA 38.2 EUR InStock
KWIN1006385202XL KWIN1006385203XL KWIN100638520L KWIN100638520M KWIN100638520S KWIN100638520XL KWIN100638520XS KWIN1006389302XL KWIN1006389303XL KWIN100638930L KWIN100638930M KWIN100638930S KWIN100638930XL KWIN100638930XS
Caleçons longs pour salle blanche, 2R014
Tenue de travail
Ces caleçons longs sont en tissu XA80 100% polyester à filaments continus avec système de transport d'humidité. La structure rappelle celle de la soie fine.
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Élastique à l'extrémité des jambes
  • Poche intérieure pour la monnaie
  • Absorption d'humidité et grand confort
Les tests ont montré que ce matériau fonctionne également comme préfiltre. Les sous-vêtements portés avec des vêtements pour salle blanche renforcent la filtration des particules jusqu'à 50%.
Poids : 99 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité