Chemises pour salle blanche, manches longues, col en V, 7R005
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1006399302XL 1006399303XL 100639930L 100639930M 100639930S 100639930XL 100639930XS
KWIN1006399302XLEA 35.7 EUR InStock
KWIN1006399302XL KWIN1006399303XL KWIN100639930L KWIN100639930M KWIN100639930S KWIN100639930XL KWIN100639930XS
Chemises pour salle blanche, manches longues, col en V, 7R005
Tenue de travail
Ces chemises à manches longues sont en tissu XA80 100% polyester à filaments continus avec système de transport d'humidité. La structure rappelle celle de la soie fine. Les tests ont montré que ce matériau fonctionne également comme préfiltre.
  • Manches longues
  • Col en V
  • Absorption d'humidité
  • Adaptées en tant que sous-vêtements
Poids : 99 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité