Blouses longues pour salles propres, 1R011
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1006475002XL 1006475003XL 100647500L 100647500M 100647500S 100647500XL 100647500XS 1006477302XL 1006477303XL 100647730L 100647730M 100647730S 100647730XL 100647730XS 1006479002XL 1006479003XL 100647900L 100647900M 100647900S 100647900XL 100647900XS
KWIN1006475002XLEA 60.5 EUR InStock
KWIN1006475002XL KWIN1006475003XL KWIN100647500L KWIN100647500M KWIN100647500S KWIN100647500XL KWIN100647500XS KWIN1006477302XL KWIN1006477303XL KWIN100647730L KWIN100647730M KWIN100647730S KWIN100647730XL KWIN100647730XS KWIN1006479002XL KWIN1006479003XL KWIN100647900L KWIN100647900M KWIN100647900S KWIN100647900XL KWIN100647900XS
Blouses longues pour salles propres, 1R011
Tenue de travail
Ces blouses sont fabriquées à partir de tissu XR50 composé de polyester à 97% et de fibres conductrices à 3%. Le tissu est dédié aux environnements stériles.
  • Aucune déformation de la taille des pores même après 50 lavages et cycles d'autoclave
  • Fermeture à glissière sous patte, ouvertures latérales
  • Col rond avec fermeture à clip
  • Poignets
  • Manches raglan
Poids: 115 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité