Combinaisons pour salle blanche avec manchettes, 8R012
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1006505002XL 1006505003XL 100650500L 100650500M 100650500S 100650500XL 100650500XS 1006507302XL 1006507303XL 100650730L 100650730M 100650730S 100650730XL 100650730XS
KWIN1006505002XLEA 78.8 EUR InStock
KWIN1006505002XL KWIN1006505003XL KWIN100650500L KWIN100650500M KWIN100650500S KWIN100650500XL KWIN100650500XS KWIN1006507302XL KWIN1006507303XL KWIN100650730L KWIN100650730M KWIN100650730S KWIN100650730XL KWIN100650730XS
Combinaisons pour salle blanche avec manchettes, 8R012
Tenue de travail
Ces combinaisons sont en tissu XR50 composé à 97% de polyester et à 3% de fibres conductrices. Ce tissu est idéal pour les environnements stériles.
  • Le tissu ne présente aucune déformation dans la taille des pores après 50 lavages et cycles d'autoclave
  • Fermeture à glissière sous patte, col rond avec fermeture à clip
  • Poignets avec élastique, extrémités des jambes avec élastique
  • Manches raglan
Poids : 115 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité