Combinaisons pour salle blanche avec jambes ouvertes, 8R013
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1006515002XL 1006515003XL 100651500L 100651500M 100651500S 100651500XL 100651500XS 1006519002XL 1006519003XL 100651900L 100651900M 100651900S 100651900XL 100651900XS
KWIN1006515002XLEA 76.9 EUR InStock
KWIN1006515002XL KWIN1006515003XL KWIN100651500L KWIN100651500M KWIN100651500S KWIN100651500XL KWIN100651500XS KWIN1006519002XL KWIN1006519003XL KWIN100651900L KWIN100651900M KWIN100651900S KWIN100651900XL KWIN100651900XS
Combinaisons pour salle blanche avec jambes ouvertes, 8R013
Tenue de travail
Ces combinaisons sont en tissu XR50 composé à 97% de polyester et à 3% de fibres conductrices. Ce tissu est idéal pour les environnements stériles.
  • Le tissu ne présente aucune déformation dans la taille des pores après 50 lavages et cycles d'autoclave
  • Fermeture à glissière sous patte, col rond avec fermeture à clip
  • Poignets avec élastique, jambes ouvertes
  • Taille réglable avec élastique
  • Manches raglan
Suitable for use in ISO class 3 cleanrooms.
Weight: 110 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité