ESD Occupational shoes, clogs, Sandalen, Schwarzenbach, 11310, 11410
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
1.1310.01.39 1.1310.01.40 1.1423.01.35 11.1323.01.35 1.1310.01.44 1.1310.01.45 1.1310.01.46 1.1310.01.47 1.1410.01.35 1.1410.01.37 1.1410.01.39 1.1410.01.40 1.1410.01.41
SCRR1.1310.01.39EA 0 EUR InStock
SCRR1.1310.01.39 SCRR1.1310.01.40 SCRR1.1423.01.35 SCRR11.1323.01.35 SCRR1.1310.01.44 SCRR1.1310.01.45 SCRR1.1310.01.46 SCRR1.1310.01.47 SCRR1.1410.01.35 SCRR1.1410.01.37 SCRR1.1410.01.39 SCRR1.1410.01.40 SCRR1.1410.01.41
ESD Occupational shoes, clogs, Sandalen, Schwarzenbach, 11310, 11410
Chaussures et bottes
Sandals made from full-grain, nubuck leather with cushioned leg, adjustable heel strap, leather inner lining and PU/rubber outer sole.
  • Anatomical cork insole with leather lining guarantees an optimum foot climate and ensures that your feet do not get tired
  • Soft comfort sole with extremely non-slip, ESD compliant sole profile for optimum safety
ESD-compliant and suitable for use in kitchens.
Colour: White
Width: 9
Weight: 360 g
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité