ESD occupational shoes, clogs, Tiefbett Leder, Ingolstadt, 11312
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
1.1312.01.41 1.1312.01.43 1.1312.01.42 1.1312.01.44 1.1312.01.45 1.1312.01.46 1.1312.01.47 1.1312.01.48 1.1312.04.41 1.1312.04.42 1.1312.04.43 1.1312.04.44 1.1312.04.45 1.1312.04.46 1.1312.04.47 1.1312.04.48 1.1412.01.1435
SCRR1.1312.01.41EA 58.5 EUR InStock
SCRR1.1312.01.41 SCRR1.1312.01.43 SCRR1.1312.01.42 SCRR1.1312.01.44 SCRR1.1312.01.45 SCRR1.1312.01.46 SCRR1.1312.01.47 SCRR1.1312.01.48 SCRR1.1312.04.41 SCRR1.1312.04.42 SCRR1.1312.04.43 SCRR1.1312.04.44 SCRR1.1312.04.45 SCRR1.1312.04.46 SCRR1.1312.04.47 SCRR1.1312.04.48 SCRR1.1412.01.1435
ESD occupational shoes, clogs, Tiefbett Leder, Ingolstadt, 11312
Chaussures et bottes
Deeply moulded occupational shoes made from full grain leather and an anti-slip and anti-static 'A4' nitrile rubber sole; with adjustable heel strap.
  • Anti-slip and anti-static A4 sole
  • Framed integrated insole for better stability
  • Anatomically formed cork-latex-integrated insole
  • Shock absorber heel
  • Leather lining with toe bar
For ESD and kitchen use.
Colour: White or blue
Width: 9
Weight: 265 g
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité