Sweatshirt ignifuge, 984 SFLA
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
1005815402XL 1005815403XL 100581540L 100581540M 100581540S 100581540XL 100581540XS
KWIN1005815402XLEA 159.9 EUR InStock
KWIN1005815402XL KWIN1005815403XL KWIN100581540L KWIN100581540M KWIN100581540S KWIN100581540XL KWIN100581540XS
Sweatshirt ignifuge, 984 SFLA
Tenue de travail
Sweatshirt ignifuge composé de fibres modacryliques à 60%, de fibres coton à 38% et de fibres antistatiques à 2%.
  • Bande élastique au niveau du cou
  • Poignets et ourlet élastiqués
  • Poche poitrine
Poids : 390 g/m²
EN 61482-1-2 (classe 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1), EN 1149-5
Certifications: EN 61482-1-2 (classe 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1), EN 1149-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité