Blocs de refroidissement à position unique ou multiple DrySyn®, DrySyn COOL et Multi COOL
Fournisseur: ASYNT
ADS10 ADS8
442-0870EA 3730 EUR InStock
442-0870 442-0861
Blocs de refroidissement à position unique ou multiple DrySyn®, DrySyn COOL et Multi COOL
Chauffe-blocs Bains chauffants/réfrigérants
Pour un refroidissement contrôlé de flacons de 25 ml à 1000 ml sans utiliser de récipients à double paroi. Les unités permettent de contrôler la température de 150 °C à -30 °C (selon les caractéristiques de l'unité de circulation).
  • Compatible avec toutes les unités de circulation ou de refroidissement standard de laboratoire et tous les agitateurs magnétiques standard
  • Compatible avec les flacons de laboratoire à fond rond standard
  • Contrôle précis de la température du contenu du bloc de refroidissement ou du flacon (selon l'unité de circulation utilisée)
  • Le fonctionnement sans surveillance permet de laisser les réactions refroidir durant la nuit.
  • Possibilité de programmer et de contrôler les rampes de refroidissement/chauffage (selon l'unité de circulation utilisée)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité