ESD safety shoes, clogs, SRC, Bamberg, 21381
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
2.1481.01.37 2.1481.02.37 2.1381.01.43 2.1381.02.43 2.1381.01.44 2.1381.01.48 2.1481.02.40 2.1381.02.44 2.1381.01.42 2.1481.01.36 2.1481.01.38 2.1481.01.39 2.1481.01.40 2.1381.01.45 2.1381.01.41 2.1381.02.42 2.1381.02.46 2.1381.01.46 2.1381.01.47 2.1481.02.38 2.1381.02.41 2.1381.02.45 2.1381.02.47 2.1381.02.48 2.1481.02.36 2.1481.02.39
SCRR2.1481.01.37EA 87.6 EUR InStock
SCRR2.1481.01.37 SCRR2.1481.02.37 SCRR2.1381.01.43 SCRR2.1381.02.43 SCRR2.1381.01.44 SCRR2.1381.01.48 SCRR2.1481.02.40 SCRR2.1381.02.44 SCRR2.1381.01.42 SCRR2.1481.01.36 SCRR2.1481.01.38 SCRR2.1481.01.39 SCRR2.1481.01.40 SCRR2.1381.01.45 SCRR2.1381.01.41 SCRR2.1381.02.42 SCRR2.1381.02.46 SCRR2.1381.01.46 SCRR2.1381.01.47 SCRR2.1481.02.38 SCRR2.1381.02.41 SCRR2.1381.02.45 SCRR2.1381.02.47 SCRR2.1381.02.48 SCRR2.1481.02.36 SCRR2.1481.02.39
ESD safety shoes, clogs, SRC, Bamberg, 21381
Chaussures et bottes
ESD safety shoe made from microfibre Cordura®, DRYtech® lining with Cambrelle® mesh insert and an anti-slip and anti-static 'A4' nitrile rubber sole; with adjustable heel strap.
  • Antibacterial and breathable DRYtech® textile lining
  • Removable insole made from PUR-foam
  • Orthopedic insoles possible
  • Triple shock absorber at heel and ball of the foot relieves joints
  • Protective steel toe cap (200 J)
For ESD and kitchen use.
Colour: White or black
Width: 9
Weight: 505 g
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; SB, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité