Cagoule pour salle blanche avec fermeture à glissière, 5R011
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1010835002XL 101083500L 101083500M 101083500S 101083500XL 101083500XS 1010839002XL 101083900L 101083900M 101083900S 101083900XL 101083900XS
KWIN1010835002XLEA 33.6 EUR InStock
KWIN1010835002XL KWIN101083500L KWIN101083500M KWIN101083500S KWIN101083500XL KWIN101083500XS KWIN1010839002XL KWIN101083900L KWIN101083900M KWIN101083900S KWIN101083900XL KWIN101083900XS
Cagoule pour salle blanche avec fermeture à glissière, 5R011
Tenue de travail
Ces cagoules pour salle blanche sont fabriquées en tissu XR50 composé de polyester à 97% et de fibres conductrices à 3%. Elles sont idéales pour les environnements stériles. Le tissu ne présente aucune déformation dans la taille des pores après 50 lavages et cycles d'autoclave.
  • Fermeture à glissière sur le devant
  • Fermetures à clip réglable au niveau du cou
  • Protection d'épaule complète
Poids : 115 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité