Pantalon pour salle blanche, à élastique
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1006314102XL 100631410L 100631410M 100631410S 100631410XL 100631410XS
KWIN1006314102XLEA 41.9 EUR InStock
KWIN1006314102XL KWIN100631410L KWIN100631410M KWIN100631410S KWIN100631410XL KWIN100631410XS
Pantalon pour salle blanche, à élastique
Tenue de travail
Ce pantalon est fabriqué à partir de tissu XA32 composé de polyester à 99% et de fibres conductrices à 1%. Les fibres sont en fils continus, ce qui signifie que les vêtements n'émettent pas de particules ni de fibres. Les filaments de carbone produisent une bonne décharge d'électricité statique, évitant ainsi toute charge statique et réduisant l'attraction triboélectrique des particules et fibres. Ces vêtements sont parfaitement adaptés aux activités telles que la pulvérisation sur véhicule.
  • Type survêtement
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Jambes ouvertes sur le côté
  • Poche intérieure pour clé
Poids : 125 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité