HPLC columns, Hypersil™ SAX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
34105-254630 34105-014001 34105-253030 34105-154630
555-5344EA 891 EUR InStock
555-5344 555-5362 555-5346 555-5348
HPLC columns, Hypersil™ SAX
Colonnes pour chromatographie
Hypersil™ SAX columns are ideal for the analysis of smaller organic molecules including nucleotides and organic acids.
  • High stability to aqueous and low pH mobile phases
  • Quaternary amine ion exchange ligand
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité