Tubing sleeves, PEEK, MicroTight®, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
F-180 F-181 F-182 F-183 F-184 F-185 F-185X F-186 F-187 1328 1356
UPCHF-180EA 6.3 EUR InStock
UPCHF-180 UPCHF-181 UPCHF-182 UPCHF-183 UPCHF-184 UPCHF-185 UPCHF-185X UPCHF-186 UPCHF-187 UPCH1328 UPCH1356
Tubing sleeves, PEEK, MicroTight®, Upchurch Scientific®
Tuyaux Tubulures à chromatographie
PEEK.
PEEK microtight connector kit offers convenience and a cost effective option. These sleeves assist in creating a concentric connection with minimal dead volume. This kit offers a 10 Pack of each tubing sleeve F-180 through F-187, (2) P-770 MicroTight Adapters and (2) MicroTight P-720 Unions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité