ESD occupational shoes, sandals, Tiefbett Synthetik, Traunstein, 51846
Fournisseur: SCHURR SCHUHVERTRIEB
5.1846.01.35 5.1846.01.36 5.1846.01.37 5.1846.01.38 5.1846.01.39 5.1846.01.40 5.1946.01.41 5.1946.01.42 5.1946.01.43 5.1946.01.44 5.1946.01.45 5.1946.01.46 5.1946.01.47 5.1946.01.48
SCRR5.1846.01.35EA 52.5 EUR InStock
SCRR5.1846.01.35 SCRR5.1846.01.36 SCRR5.1846.01.37 SCRR5.1846.01.38 SCRR5.1846.01.39 SCRR5.1846.01.40 SCRR5.1946.01.41 SCRR5.1946.01.42 SCRR5.1946.01.43 SCRR5.1946.01.44 SCRR5.1946.01.45 SCRR5.1946.01.46 SCRR5.1946.01.47 SCRR5.1946.01.48
ESD occupational shoes, sandals, Tiefbett Synthetik, Traunstein, 51846
Chaussures et bottes
Deeply moulded occupational sandals made from PU coated non-woven fibre and an anti-slip and anti-static 'A4' nitrile rubber sole.
  • Anatomically shaped stabilising integrated insole made from cork/latex
  • Insole features cushioned heel, ankle support and toe bar
  • Shock absorber heel
For ESD and kitchen use.
Colour: White
Width: 9
Weight: 260 g
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité