Industrial gloves, GemoMech® 665
Fournisseur: KCL by Honeywell
665.6 665.7 665.8 665.9 665.10 665.11
KCHL665.6EA 11.2 EUR InStock
KCHL665.6 KCHL665.7 KCHL665.8 KCHL665.9 KCHL665.10 KCHL665.11
Industrial gloves, GemoMech® 665
Gants
These polyamide gloves feature a nitrile foam coating on palm and fingers and additional nitrile dots on the palm.
  • Good grip when handling greasy and oily parts
  • Flexible, very durable
  • Excellent mechanical resistance
Perfect for assembly works, automotive and supply industries, metal and plastics processing, storage and commission works and maintenance and repair work.
Thickness: 1,30 ± 0,20 mm
Colour: Black/grey
EN 388 (4121); Cat. II
Certifications: EN 388 (3121); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité