Potassium hydroxyde 0.0354 mol/l (0.0354 N) dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
06183.4700 06183.2700 06183.3700
KRAF06183.4700EA 187 EUR InStock
KRAF06183.4700 KRAF06183.2700 KRAF06183.3700
Potassium hydroxyde 0.0354 mol/l (0.0354 N) dans le methanol
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité