Potassium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) dans le methanol
Fournisseur: PROLABO CMP
Synonyms: Potasse caustique
PRLS87128.290EA 0 EUR InStock
PRLS87128.290
Potassium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) dans le methanol
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité