Potassium iodure 0.0125 mol/l (0.0125 N) en solution aqueuse
Fournisseur: PROLABO CMP
Synonyms: Iodure de potassium
PRLS88180.260EA 0 EUR InStock
PRLS88180.260
Potassium iodure 0.0125 mol/l (0.0125 N) en solution aqueuse
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité