VWR® Q Path® Histological Fixatives, AFA
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
11656713.EA 36.2 EUR InStock
11656713.
VWR® Q Path® Histological Fixatives, AFA
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
AFA (alcool, formaline, acide acétique) fixateur histologique prêt à l'emploi en pot. Peut être utilisé pour le stockage et le transport.
Each 20 ml pot contains 5 ml. Each 60 ml pot contains 20 ml. Each 150 ml pot contains 60 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité