2-Formylimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13883.06 L13883.14
L13883.06EA 112 EUR InStock
L13883.06 L13883.14
2-Formylimidazole ≥97%
2-Formylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 10111-08-7 Molecular Formula: C4H4N2O Formula Weight: 96.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 4371302 MDL No.: MFCD00003544
Formule: C₄H₄N₂O
Point de fusion: ∼ 205 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00003544
Numéro CAS: 10111-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité