2-Formylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0809-5G I0809-1G
TCIAI0809-5GEA 99 EUR InStock
TCIAI0809-5G TCIAI0809-1G
2-Formylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Formylimidazole
Formule: C₄H₄N₂O
Point de fusion: 202°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003544
Numéro CAS: 10111-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ca3d5751607f03ce7c696109c3f0310afe1303b&vid=9ca3d5751607f03ce7c696109c3f0310afe1303b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité