Sodium hydroxyde 3.636 mol/l (3.636 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Synonyms: Hydroxyde de sodium
705-0065EA 37.4 EUR InStock
705-0065
Sodium hydroxyde 3.636 mol/l (3.636 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité