2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31156.03 H31156.06
H31156.03EA 59 EUR InStock
H31156.03 H31156.06
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 167692-95-7 Molecular Formula: C14H27BO2 Formula Weight: 238.18 MDL No.: MFCD12546193
Formule: C₁₄H₂₇BO₂
MW: 238,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546193
Numéro CAS: 167692-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité