Methyl-3-(dimethylamino)benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
D2069-10G D2069-25G
TCIAD2069-10GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD2069-10G TCIAD2069-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00144731
Numéro CAS: 16518-64-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c015b36108642c2c2a9f12b8712e86c24776eb5&vid=0c015b36108642c2c2a9f12b8712e86c24776eb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité