Methyl vanillate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24209.22EA 382 EUR InStock
B24209.22 B24209.06 B24209.14
Methyl vanillate ≥99%
Methyl vanillate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 285…287 °C
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008438
Numéro CAS: 3943-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité