2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54521.MD H54521.03 H54521.06
H54521.MDEA 37.6 EUR InStock
H54521.MD H54521.03 H54521.06
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 7113-10-2 Molecular Formula: C10H7NO2S Formula Weight: 205.23 Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00141954
Formule: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,23 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141954
Numéro CAS: 7113-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité