Cyclohexylboronic acid
011024-5G 011024-1G
FLUO011024-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011024-5G FLUO011024-1G
Cyclohexylboronic acid
Cyclohexylboronic acid
Formule: C₆H₁₃BO₂
MW: 127,9772 g/mol
Numéro MDL: MFCD01311824
Numéro CAS: 4441-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité