Cyclohexylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C2188-1G C2188-5G
TCIAC2188-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2188-1G TCIAC2188-5G
Cyclohexylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Cyclohexylboronic acid
Formule: C₆H₁₃BO₂
MW: 127,9772 g/mol
Point de fusion: 120°C
Numéro MDL: MFCD01311824
Numéro CAS: 4441-56-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef1cc819adb3f96546fe4a6b3eb0709358f23a2&vid=6ef1cc819adb3f96546fe4a6b3eb0709358f23a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 116.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité