Cyclopentylboronic acid
011025-5G 011025-1G
FLUO011025-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011025-5G FLUO011025-1G
Cyclopentylboronic acid
Cyclopentylboronic acid
Formule: C₅H₁₁BO₂
MW: 113,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074541
Numéro CAS: 63076-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité