Cyclopentylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C2442-1G C2442-5G
TCIAC2442-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC2442-1G TCIAC2442-5G
Cyclopentylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Cyclopentylboronic acid
Formule: C₅H₁₁BO₂
MW: 113,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074541
Numéro CAS: 63076-51-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ce1215e36f8ba04c1de2df18380cb5a6fe1433b&vid=0ce1215e36f8ba04c1de2df18380cb5a6fe1433b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 119.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité