N-Fmoc-D-norleucine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
04-13-1059-25EA 718 EUR InStock
04-13-1059-25 04-13-1059-5
N-Fmoc-D-norleucine
N-Fmoc-D-norleucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155639
Numéro CAS: 112883-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité