4-Bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3745-5G B3745-25G
TCIAB3745-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB3745-5G TCIAB3745-25G
4-Bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00075602
Numéro CAS: 2075-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ff81b418482d7c3c6241a4a13dc3bf410c89fbd&vid=9ff81b418482d7c3c6241a4a13dc3bf410c89fbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité