4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H28942.03 H28942.06
H28942.03EA 68.5 EUR InStock
H28942.03 H28942.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 171364-80-0 Molecular Formula: C14H19BO4 Formula Weight: 262.11 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD02179438
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179438
Numéro CAS: 171364-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité