Borane-tert-butylamine complex 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13177.09EA 40.6 EUR InStock
L13177.09 L13177.18
Borane-tert-butylamine complex 97%
Borane-tert-butylamine complex
Formule: C₄H₁₄BN
MW: 86,98 g/mol
Point de fusion: 96…98 °C
Densité: 0,870
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075635
Numéro CAS: 7337-45-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité