(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid, H-D-Tic-OH, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
H29112.03 H29112.MD H29112.06
H29112.03EA 233 EUR InStock
H29112.03 H29112.MD H29112.06
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
CAS No.: 103733-65-9 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Optical Rotation: +163° (c=2 in 1N NaOH) MDL No.: MFCD00144038
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144038
Numéro CAS: 103733-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité