(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14422.06EA 87.1 EUR InStock
L14422.06 L14422.03 L14422.14
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144533
Numéro CAS: 74163-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité