(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1515-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT1515-25G TCIAT1515-5G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144533
Numéro CAS: 74163-81-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/30/28995530.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -163 to -169 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité