3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
005683-1G 005683-5G
FLUO005683-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005683-1G FLUO005683-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅ClF₄O
Numéro MDL: MFCD01631512
Numéro CAS: 261763-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité