(-)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1418-1GEA 398 EUR InStock
TCIAC1418-1G TCIAC1418-100MG
(-)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC)
(-)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,1632 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674195
Numéro CAS: 31982-85-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/51/28938651.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -80.0 to -90.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité