(±)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1657-25G C1657-5G
TCIAC1657-25GEA 321 EUR InStock
TCIAC1657-25G TCIAC1657-5G
(±)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00064345
Numéro CAS: 14166-21-3
EINECS: 238-009-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d1d791b2cd3c34519c488d68fac09694cf75510&vid=7d1d791b2cd3c34519c488d68fac09694cf75510&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=1, Aceton)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité